Informacje o tej pozycji
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥97% (CP)
form
liquid
bp
235-240 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C
mass shift
M+15
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=[13C]([13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCCCC)OC(CO[13C]([13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[13C]([13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i31+1,32+1,33+1,34+1,35+1,36+1,46+1,47+1,48+1,49+1,50+1,51+1,55+1,56+1,57+1
InChI key
PHYFQTYBJUILEZ-LKQWDFLESA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99 atom % 13C, ≥97% (CP) | description 99 atom % 13C, 98% (CP) | description 99 atom % 13C, 98% (CP) | description 99 atom % 13C, 98% (CP) |
| assay ≥97% (CP) | assay 98% (CP) | assay 98% (CP) | assay 98% (CP) |
| mass shift M+15 | mass shift M+12 | mass shift M+5 | mass shift M+12 |
| isotopic purity ≥99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| form liquid | form liquid | form solid | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| density 0.925 g/mL at 25 °C | density - | density - | density - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
awg
Temperatura zapłonu (°F)
626.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
330.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?