Merck
645141
Sigma-Aldrich
2,2′:5′,2″-Terthiophene-5-boronic acid pinacol ester
96%
Synonim(y):
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,2′:5′,2″-terthiophene
Wybierz wielkość
1 G
2030,00 zł
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
2030,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19BO2S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
96%
Formularz
solid
mp
109-113 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(s2)-c3ccc(s3)-c4cccs4
InChI
1S/C18H19BO2S3/c1-17(2)18(3,4)21-19(20-17)16-10-9-15(24-16)14-8-7-13(23-14)12-6-5-11-22-12/h5-11H,1-4H3
Klucz InChI
FIUQKESHHZFUGG-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.