Merck
645028
Sigma-Aldrich
5-(4-Methoxyphenyl)isoxazole-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
181 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)-c2cc(no2)C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO4/c1-15-8-4-2-7(3-5-8)10-6-9(11(13)14)12-16-10/h2-6H,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
YIQABFVYNGOELP-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)