Merck
644803
Sigma-Aldrich
5-Cyclopropylisoxazole-3-carboxylic acid
95%
Wybierz wielkość
1 G
374,00 zł
5 G
1125,00 zł
374,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
374,00 zł
5 G
1125,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
374,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
96-100 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(on1)C2CC2
InChI
1S/C7H7NO3/c9-7(10)5-3-6(11-8-5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,9,10)
Klucz InChI
OWMVXHFZCCPOTD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christina D Camell et al.
Cell metabolism, 30(6), 1024-1039 (2019-11-19)
During aging, visceral adiposity is often associated with alterations in adipose tissue (AT) leukocytes, inflammation, and metabolic dysfunction. However, the contribution of AT B cells in immunometabolism during aging is unexplored. Here, we show that aging is associated with an