Merck
644161
Sigma-Aldrich
Bromomethylenecyclohexane
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 644161, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5172 (lit.)
bp
72-80 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Br\C=C1\CCCCC1
InChI
1S/C7H11Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h6H,1-5H2
Klucz InChI
OVYGOCFMWWWMBP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)