Merck
644056
Sigma-Aldrich
4-(3-Aminophenyl)benzonitrile
97%
Synonim(y):
3′-Amino-[1,1′-biphenyl]-4-carbonitrile, 3′-Aminobiphenyl-4-carbonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
119-123 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
Nc1cccc(c1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H10N2/c14-9-10-4-6-11(7-5-10)12-2-1-3-13(15)8-12/h1-8H,15H2
Klucz InChI
FMVREQADBPVLTH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)