Merck
643378
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-nitrophenol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4BrNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
66-70 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1c(Br)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4BrNO3/c7-4-2-1-3-5(6(4)9)8(10)11/h1-3,9H
Klucz InChI
VEJSIOPQKQXJAT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3