Merck
642827
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromobenzonitrile
96%
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H3(Br)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
solid
mp
96-100 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(Br)cc1C#N
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3H,10H2
Klucz InChI
OATYCBHROMXWJO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jiayin Hu et al.
ChemSusChem, 11(24), 4219-4225 (2018-11-16)
The efficient transformation of CO2 into value-added chemicals with green, abundant, and cheap catalysts is an interesting and challenging topic in both green and sustainable chemistry. In this study, a series of salt-lake brines were used for the first time