Merck
637475
Sigma-Aldrich
6-Amino-3-pyridinecarbonitrile
97%
Synonim(y):
2-Amino-5-cyanopyridine, 6-Aminonicotinonitrile
Wybierz wielkość
5 G
226,00 zł
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
226,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C5H3NNH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.12
Beilstein:
113876
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
159-163 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
Nc1ccc(cn1)C#N
InChI
1S/C6H5N3/c7-3-5-1-2-6(8)9-4-5/h1-2,4H,(H2,8,9)
Klucz InChI
KDVBYUUGYXUXNL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)