Merck
642037
Sigma-Aldrich
L-Lysine-6-13C dihydrochloride
99 atom % 13C, 98% (CP), 98% L-
About This Item
Wzór liniowy:
H2N13CH2(CH2)3CH(NH2)CO2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +17°, c = 2 in 6 M HCl
mp
200-206 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
Cl.Cl.N[13CH2]CCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/t5-;;/m0../s1/i4+1;;
Klucz InChI
JBBURJFZIMRPCZ-NHAQXJHSSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)