Merck
641820
Sigma-Aldrich
Allyl(diethylamino)dimethylsilane
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H21NSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4380 (lit.)
tw
78-81 °C/46 mmHg (lit.)
gęstość
0.796 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCN(CC)[Si](C)(C)CC=C
InChI
1S/C9H21NSi/c1-6-9-11(4,5)10(7-2)8-3/h6H,1,7-9H2,2-5H3
Klucz InChI
AGFVQXSUESKCTB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
15.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-9.4 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)