Merck
640476
Sigma-Aldrich
6-Chloro-4-chromanone
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.60
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Aby zapytać o ten produkt 640476, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
97%
Formularz
solid
mp
97-102 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ketone
ciąg SMILES
Clc1ccc2OCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7ClO2/c10-6-1-2-9-7(5-6)8(11)3-4-12-9/h1-2,5H,3-4H2
Klucz InChI
LLTDYHFVIVSQPJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)