Merck
640328
Sigma-Aldrich
Poly(pentabromobenzyl acrylate)
About This Item
Wzór liniowy:
(C10H5Br5O2)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.670 (lit.)
temp. przejścia
Tg 180 °C(lit.)
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.
Materiały polimerowe o unikalnych właściwościach współczynnika załamania światła znajdują zastosowanie w fotonice i powłokach optycznych do różnych urządzeń.