Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 424,00 zł 318,00 zł |
Informacje o tej pozycji
318,00 zł
Cena katalogowa424,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
96%
refractive index
n20/D 1.423 (lit.)
bp
120 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, silyl
SMILES string
CCN(CC)CCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C10H25NO3Si/c1-6-11(7-2)9-8-10-15(12-3,13-4)14-5/h6-10H2,1-5H3
InChI key
ZLDHYRXZZNDOKU-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 97% | description 99%, contains MEHQ as inhibitor | description 95% |
| assay 96% | assay 97% | assay 99% | assay 95% |
| density 0.95 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.028 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.94 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.975 g/mL at 25 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| bp 120 °C/20 mmHg (lit.) | bp 146 °C/15 mmHg (lit.) | bp 134 °C/2 mmHg (lit.) | bp 106 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.423 (lit.) | refractive index n20/D 1.444 (lit.) | refractive index n20/D 1.479 (lit.) | refractive index - |
| functional group amine, silyl | functional group amine | functional group - | functional group silyl |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under [3-(Diethylamino)propyl]trimethoxysilane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[3-(Diethylamino)propyl]trimethoxysilane 96%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/369/056/3e3cd51a-0662-4e06-a10a-866ae1d6c290/640/3e3cd51a-0662-4e06-a10a-866ae1d6c290.png)
![N-[3-(trimetoksysililo)propylo]etylenodiamina 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/149/508/f87a9a89-f138-4c5e-9fe0-6561914241c3/640/f87a9a89-f138-4c5e-9fe0-6561914241c3.png)
![N-[3-(Dimethylamino)propyl]methacrylamide 99%, contains MEHQ as inhibitor](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/295/145/6b4aae15-7cb5-4b7b-9c06-8e6d24e50951/640/6b4aae15-7cb5-4b7b-9c06-8e6d24e50951.png)
![Trimethoxy[3-(methylamino)propyl]silane 95%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/236/724/a4aa90e7-bf25-425f-9e44-cbc87ffac9fd/640/a4aa90e7-bf25-425f-9e44-cbc87ffac9fd.png)