Kluczowe dokumenty
639818
5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
183-188 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
Nc1c(cnn1-c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C10H9N3O2/c11-9-8(10(14)15)6-12-13(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,11H2,(H,14,15)
Klucz InChI
BFMGSMOYBHOHGI-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?