Kluczowe dokumenty
WHA10310645
Whatman® application specific filter, prepleated soil analysis filter paper, Grade 512 1/2
circles, diam. 150 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z695491, paper filter
Wybierz wielkość
1 PKG
329,00 zł
329,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
329,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
329,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cellulose membrane (low phosphate cellulose paper)
circles
sterylność
non-sterile
Właściwości
Grade 512 1/2
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10310645
Whatman Article No. 28414172 (US reference)
Parametry
375 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
150 mm
grubość
0.16 mm
gramatura
84 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Whatman oferuje linię celulozowych bibuł filtracyjnych do określonych zastosowań. Linia produktów obejmuje bibuły filtracyjne do analizy gleby i bibuły filtracyjne dla przemysłu cukrowniczego.
Grade 512½: bibuła filtracyjna do analizy gleby
Bibuła o niskiej zawartości fosforanów około 1,5 ppm fosforanu, do filtracji ekstraktów mleczanu wapnia z próbek gleby w celu oznaczenia K i P zgodnie z Egnér, Riehm i Lederle.
Cechy i korzyści
  • Linia produktów obejmuje bibuły filtracyjne do analizy gleby oraz bibuły filtracyjne dla przemysłu cukrowniczego.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)