Merck
639729
Sigma-Aldrich
trans-4-Hydroxy-β-nitrostyrene
97%
Synonim(y):
1-Hydroxy-4-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(4-Hydroxyphenyl)nitroethene, trans-4-(2-Nitrovinyl)phenol
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4CH=CHNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
167-171 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
nitro
ciąg SMILES
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H7NO3/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-6-9(11)12/h1-6,10H/b6-5+
Klucz InChI
CTJKRKMPTRJAIT-AATRIKPKSA-N
informacje o genach
human ... EGFR(1956)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)