Merck
638013
Sigma-Aldrich
4-Diphenylphosphanylbenzoic acid, 2-(trimethylsilyl)ethyl ester solution
0.5 M in THF
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H27O2PSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.925 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)CCOC(=O)c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H27O2PSi/c1-28(2,3)19-18-26-24(25)20-14-16-23(17-15-20)27(21-10-6-4-7-11-21)22-12-8-5-9-13-22/h4-17H,18-19H2,1-3H3
Klucz InChI
QTYUNPJLGFKKRV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ester 2-trimetylosilanylo-etylowy kwasu 4-difenylofosfanylo-benzoesowego (DPPBE) został opracowany jako skuteczna alternatywa dla trifenylofosfiny w reakcji Mitsunobu, ponieważ tlenek fosfiny powstały podczas reakcji można łatwo usunąć podczas obróbki.
Reagent for:
  • Synthesis of alkenes
  • Methylation of aldehydes
  • Mitsunobu reactions
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Removable phosphine reagents for the Mitsunobu reaction.
Yoakim C, et al.
Synlett, 2003(04), 0473-0476 (2003)