Merck
637971
Sigma-Aldrich
trans-2-(3-Fluorophenyl)vinylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
(E)-2-(3-Fluorophenyl)ethenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8FBO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Postać
solid
mp
184-186 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
OB(O)\C=C\c1cccc(F)c1
InChI
1S/C8H8BFO2/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-6,11-12H/b5-4+
Klucz InChI
ONXKUGHKGCSZJO-SNAWJCMRSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Enantioselective diastereoselective synthesis of tetracyclins via metal-catalyzed ring opening of meso-oxabicyclic alkenes followed by hydrogenation and Friedel-Crafts alkylation
  • Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reactions
  • Preparation of anticonvulsant agents
  • Preparation of piperazinyl pyrimidylhydroxamic acid deriatives as histone deacetylase inhibitors and antitumor agents
  • Preparation of ethyl-substituted conjugated dienoates and dienones by stereoselective Suzuki cross-coupling
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)