Merck
637815
Sigma-Aldrich
2-Bromoiodobenzene-13C6
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6H4BrI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.86
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥99% (CP)
zawiera
copper as stabilizer
bp
120-121 °C/15 mmHg (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
Br[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1I
InChI
1S/C6H4BrI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
OIRHKGBNGGSCGS-IDEBNGHGSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)