Merck
637661
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromo-3-methylpyridine
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5Br2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
mp
43-47 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(Br)cnc1Br
InChI
1S/C6H5Br2N/c1-4-2-5(7)3-9-6(4)8/h2-3H,1H3
Klucz InChI
LIMXEVCFAUTBCK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves