Merck
637068
Sigma-Aldrich
1,4-Diiodo-2,5-dioctylbenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H36I2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
554.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
CCCCCCCCc1cc(I)c(CCCCCCCC)cc1I
InChI
1S/C22H36I2/c1-3-5-7-9-11-13-15-19-17-22(24)20(18-21(19)23)16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3
Klucz InChI
JNTDOQWSWMNCCX-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)