Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6F4I2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.87
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
220-303-3
MDL number:
Assay:
99%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
mp
49-50 °C (lit.)
functional group
fluoro, iodo
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(I)c(I)c1F
InChI
1S/C6F4I2/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
InChI key
JQBYIZAYQMMVTO-UHFFFAOYSA-N
General description
1,2-Diiodotetrafluorobenzene on treatment with methyl lithium at -78/dg, affords dilithiotetrafluorobenzene. 1,2-Diiodotetrafluorobenzene (1,2-DITFB) forms co-crystals with nitroxide 1,1,3,3-tetramethylisoindolin-2-yloxyl (TMIO), a 2:2 cyclic tetramer, (TMIO)2·(1,2-DITFB)2.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?