Merck
636673
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-15N2,d8
98 atom % 15N, 98 atom % D, 98% (CP)
Wybierz wielkość
100 MG
1472,00 zł
1472,00 zł
Cena katalogowa7360,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1472,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
D215NCOCD2CD(15ND2)CO2D
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
1472,00 zł
Cena katalogowa7360,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % 15N
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
232 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
[2H]OC(=O)[C@@]([2H])([15N]([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)[15N]([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D,5+1,6+1/hD5
Klucz InChI
DCXYFEDJOCDNAF-VYGMAKJPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)