Merck
722839
Sigma-Aldrich
m-Coumaric acid-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonim(y):
3-(3-Hydroxyphenyl)-2-propenoic-1,2,3-13C3 acid
Wybierz wielkość
1 MG
870,00 zł
870,00 zł
Cena katalogowa4350,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
870,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H413CH=13CH13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
870,00 zł
Cena katalogowa4350,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
mp
193-195 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[13C](/[13CH]=[13CH]/C1=CC=CC(O)=C1)=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b5-4+/i4+1,5+1,9+1
Klucz InChI
KKSDGJDHHZEWEP-HYKTYXKDSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)