Merck
672947
L-Asparagine-d8
97 atom % D, 98% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
D2NCOCD2CD(ND2)CO2D
Masa cząsteczkowa:
140.17
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
97 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+8
Form:
solid
isotopic purity
97 atom % D
assay
98% (CP)
form
solid
mp
232 °C (dec.)
mass shift
M+8
SMILES string
[2H]OC(=O)[C@@]([2H])(N([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)N([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D/hD5
InChI key
DCXYFEDJOCDNAF-OSRDDZQHSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)