Merck
636193
Sigma-Aldrich
Cyanoethylhydrazine
97%
Synonim(y):
3-Hydrazinopropionitrile
About This Item
Wzór liniowy:
NCCH2CH2NHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4776
bp
76-79 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.045 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NNCCC#N
InChI
1S/C3H7N3/c4-2-1-3-6-5/h6H,1,3,5H2
Klucz InChI
VIHRIIARIFUQLC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
108.9 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)