Merck
636029
Sigma-Aldrich
2-Methoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-Methoxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18BNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
47-51 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H18BNO3/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)9-6-7-10(15-5)14-8-9/h6-8H,1-5H3
Klucz InChI
QOGNDJLSYMJGPP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
216.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)