Merck
635782
Sigma-Aldrich
3,5-Difluoro-4-formylphenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
3,5-Difluoro-4-formylbenzeneboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H2F2CHOB(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Postać
solid
mp
255-260 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
fluoro
ciąg SMILES
OB(O)c1cc(F)c(C=O)c(F)c1
InChI
1S/C7H5BF2O3/c9-6-1-4(8(12)13)2-7(10)5(6)3-11/h1-3,12-13H
Klucz InChI
XWZOKATWICIEMU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of pyrazolopyrimidinamine derivatives as tyrosine and phosphinositide kinase inhibitors
  • Preparation of boronate based D-glucose sensors
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)