Merck
635170
Sigma-Aldrich
JandaJel-4-methylaminopyridine
50-100 mesh, extent of labeling: 1.5 mmol/g N loading, 1 % cross-linked
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked
zakres etykietowania
1.5 mmol/g N loading
wielkość cząstki
50-100 mesh
ciąg SMILES
CNc1ccncc1
InChI
1S/C6H8N2/c1-7-6-2-4-8-5-3-6/h2-5H,1H3,(H,7,8)
Klucz InChI
LSCYTCMNCWMCQE-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)