Key Documents
634697
Magnesium oxide
(single crystal substrate), <111>, ≥99.9% trace metals basis, L × W × thickness 10 mm × 10 mm × 0.5 mm
About This Item
Polecane produkty
opis
single side polished
Próba
≥99.9% trace metals basis
Postać
(single crystal substrate)
stała dielektryczna
9.8
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: magnesium
dł. × szer. × grubość
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
zanieczyszczenia
<10 ppm C
<10 ppm Cr
<10 ppm Si
<15 ppm Al
<40 ppm Ca
<5 ppm B
<50 ppm Fe
przepuszczalność
200-400 nm, >90%
500-1000 nm, >98%
mp
2852 °C (lit.)
właściwości półprzewodników
<111>
ciąg SMILES
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
Klucz InChI
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Właściwości fizyczne
Postać fizyczna
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)