Merck
634514
Sigma-Aldrich
4′-Bromoacetophenone-(ring-13C6)
99 atom % 13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C2H7BrO
Masa cząsteczkowa:
205.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
mp
49-51 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
CC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](Br)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,7+1,8+1
Klucz InChI
WYECURVXVYPVAT-CLQMYPOBSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)