Merck
634301
Sigma-Aldrich
Copper aluminum oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 98.5% trace metals basis
Synonim(y):
Copper aluminate
About This Item
Wzór liniowy:
CuAl2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.51
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98.5% trace metals basis
Postać
nanopowder
wielkość cząstki
<100 nm (BET)
<50 nm (XRD)
ciąg SMILES
[Cu++].[O-][Al]=O.[O-][Al]=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)