Merck
634263
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III,IV) oxide
nanopowder, <200 nm particle size (BET), 99% trace metals basis
Synonim(y):
Hexapraseodymium undecaoxide
About This Item
Wzór liniowy:
Pr6O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1021.44
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99% trace metals basis
Postać
nanopowder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: praseodymium
wielkość cząstki
<200 nm (BET)
<50 nm (XRD)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]O[Pr]=O
InChI
1S/11O.6Pr
Klucz InChI
AICMLAQRDYRMRP-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Used in the solid state synthesis of a remarkable ternary, reduced molybdenum oxide, Pr4Mo9O18, whose structure contains previously unknown Mo7, Mo13and Mo19 clusters. The new cluster product is a small band gap semiconductor.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)