Merck
632171
Sigma-Aldrich
Methyl 4-methyl-3-nitrobenzoate
Synonim(y):
4-Methyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
solid
Formularz
solid
grupa funkcyjna
ester
nitro
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(C)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-6-3-4-7(9(11)14-2)5-8(6)10(12)13/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
YFPBHPCMYFCRKS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)