The minimum purity of this product is 60%. This information is lot-specific and reported in the Certificate of Analysis. Please navigate to the DOCUMENTATION section of the Product Detail Page to access a lot-specific Certificate under ‘Certificate of Analysis’:
https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/814893#product-documentation
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 414,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
UNSPSC Code:
12352002
EC Index Number:
202-792-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
414,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid
potency
5700 mg/kg LD50, oral (Rat)
concentration
≥60.0% (GC)
bp
175 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 47 °C
density
0.84 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[C@@H]1(CC=C(C=C1)C)C(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3/t10-/m1/s1
InChI key
OGLDWXZKYODSOB-SNVBAGLBSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 60.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.835 - 0.850
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.835 - 0.850
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Phellandren
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
116.6 °F
flash_point_c
47 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the purity of this product?