Merck
62633
Sigma-Aldrich
(+)-Longicyclene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(1S,2S)-1,2,6,6-Tetramethyltetracyclo[8.1.0.02.8.07.11]undecane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.35
Beilstein:
2039581
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Postać
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D +32.5±1°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.493
tw
252-254 °C (lit.)
gęstość
0.937 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@@H]3C[C@@H]4[C@H]([C@H]13)[C@@]24C
InChI
1S/C15H24/c1-13(2)6-5-7-14(3)9-8-10-12(11(9)13)15(10,14)4/h9-12H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11-,12-,14+,15+/m1/s1
Klucz InChI
WCEIQUQVIOGRBF-YTDSDZJUSA-N
Opis ogólny
Longicyclene is the first tetracarbocyclic sesquiterpene isolated from the essential oil of Pinus longifolia, Roxb.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Studies in sesquiterpenes-XXXV: longicyclene, the first tetracyclic sesquiterpene.
Nayak UR and Dev S
Tetrahedron, 24(11), 4099-4104 (1968)