Merck
617512
Sigma-Aldrich
Dimethyl ether-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
Methyl ether-13C2
About This Item
Wzór liniowy:
(13CH3)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
48.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
gas
masa cząsteczkowa
48.04 by atom % calculation
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[13CH3]O[13CH3]
InChI
1S/C2H6O/c1-3-2/h1-2H3/i1+1,2+1
Klucz InChI
LCGLNKUTAGEVQW-ZDOIIHCHSA-N
Opakowanie
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-41.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-41 °C - closed cup