Merck
616990
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine-d15
98 atom % D
Synonim(y):
Tri(phenyl-d5)phosphine
About This Item
Wzór liniowy:
(C6D5)3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352128
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
solid
bp
377 °C
mp
79-81 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+15
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])P(c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H]
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D
Klucz InChI
RIOQSEWOXXDEQQ-KLHTYYPYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
428.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
220.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)