Merck
616621
Sigma-Aldrich
2-Keto-4-methyl-d3-pentanoic acid sodium salt
98 atom % D
Synonim(y):
2-Ketoisocaproic acid-d3 (4-methyl-d3) sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CH(CH3)CH2COCO2Na
Masa cząsteczkowa:
155.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Postać
solid
dostępność
not available in Japan
metody
bio NMR: suitable
mp
280 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C(C)CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1/i1D3;
Klucz InChI
IXFAZKRLPPMQEO-NIIDSAIPSA-M
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2