Merck
658928
Fmoc-Ser(tBu)-OH-13C3,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO13CH213CH(15NH− Fmoc)13CO2-t-Bu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.41
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
assay
99% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
131-136 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
mass shift
M+4
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)O[13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C22H25NO5/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1/i13+1,19+1,20+1,23+1
InChI key
REITVGIIZHFVGU-FIEXIFIBSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)