Merck
61642
Sigma-Aldrich
Butyl dodecanoate
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
Butyl laurate, Lauric acid butyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10COO(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.42
Beilstein:
1776360
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
tw
180 °C/18 mmHg (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
gęstość
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-16(17)18-15-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
Klucz InChI
NDKYEUQMPZIGFN-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)