Merck
614513
Sigma-Aldrich
1-Bromopentane-d11
98 atom % D, 99% (CP)
Synonim(y):
Amyl bromide-d11
About This Item
Wzór liniowy:
CD3(CD2)3CD2Br
Masa cząsteczkowa:
162.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
bp
130 °C (lit.)
mp
-95 °C (lit.)
gęstość
1.306 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+11
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2
Klucz InChI
YZWKKMVJZFACSU-GILSBCIXSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)