Merck
614165
Sigma-Aldrich
Myristic acid-13,13,14,14,14-d5
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
Tetradecanoic acid-13,13,14,14,14-d5
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CD2(CH2)11CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i1D3,2D2
Klucz InChI
TUNFSRHWOTWDNC-ZBJDZAJPSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)