Merck
606375
Sigma-Aldrich
Iodoform-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonim(y):
Triiodomethane-13C
About This Item
Wzór liniowy:
13CHI3
Masa cząsteczkowa:
394.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
mp
118-121 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
I[13CH](I)I
InChI
1S/CHI3/c2-1(3)4/h1H/i1+1
Klucz InChI
OKJPEAGHQZHRQV-OUBTZVSYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)