Przejdź do
809675
Deoxycholic-2,2,4,4,11,11-d6 acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3610,00 zł
3068,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24D6H34O4
Masa cząsteczkowa:
398.61
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
powder
3068,50 zł
Cena katalogowa3610,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+6
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C1([2H])[C@@H](O)C([2H])([2H])C(CCC2C3C([2H])([2H])[C@H](O)[C@@]4(C)C2CC[C@H]4[C@@H](CCC(O)=O)C)[C@]3(C)C1
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15?,16-,17?,18?,19?,20?,21+,23+,24-/m1/s1/i10D2,12D2,13D2
InChI key
KXGVEGMKQFWNSR-UEKQVLGMSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
903574809667904309
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥98% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
≥98% (CP)
mass shift
M+6
mass shift
M+4
mass shift
M+9
mass shift
M+6
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
liquid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)