Przejdź do
613541
Ethylene-d4-diamine dihydrochloride
98 atom % D
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NCD2CD2NH2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.04
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
form
solid
mass shift
M+4
SMILES string
Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])N
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H/i1D2,2D2;;
InChI key
OHHBFEVZJLBKEH-RIZDZYNXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
573019293067614742
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)