Merck
613088
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid-d4
98 atom % D
Synonim(y):
Carboxyls-d4, EDTA-d4
Wybierz wielkość
1 G
608,00 zł
608,00 zł
Cena katalogowa3040,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
608,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(DO2CCH2)2N(CH2)2N(CH2CO2D)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
608,00 zł
Cena katalogowa3040,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
solid
metody
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mp
250 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]OC(=O)CN(CCN(CC(=O)O[2H])CC(=O)O[2H])CC(=O)O[2H]
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)/i/hD4
Klucz InChI
KCXVZYZYPLLWCC-JBISRTOLSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)