Kluczowe dokumenty
611387
Supelco
Urea-13C,15N2 solution
NMR reference standard, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 7 in.
Wybierz wielkość
10 EACH
22 050,00 zł
22 050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EACH
22 050,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CH415N2O
Masa cząsteczkowa:
63.03
Kod UNSPSC:
12142201
NACRES:
NA.24
22 050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
NMR reference standard
analytical standard
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
stężenie
0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
5 mm × 7 in.
przydatność
suitable for NMR (reference standard)
Format
single component solution
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
Wykrywanie pośrednie
Ilość
Probówka o średnicy zewnętrznej 5 mm zawiera 0,700 ml.
Każde opakowanie zawiera 10 probówek.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)