Merck
608173
Sigma-Aldrich
L-Leucine-3-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CH13CH2CH(15NH2)CO2H
Masa cząsteczkowa:
133.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
aktywność optyczna
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
metody
bio NMR: suitable
mp
>300 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
CC(C)[13CH2][C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i3+1,7+1
Klucz InChI
ROHFNLRQFUQHCH-QYXOTAGOSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)